925519
BpyCAM•HCl
Sinónimos:
2,2′-Bipyridine-6-carboxamidine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>215 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
Clave InChI
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)