902128
(Z)-N′-Cyanopicolinimidamide
Sinónimos:
Weix 2-pyridyl-N-cyanocarboxamidine ligand for nickel catalysis
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
201-205 °C
cadena SMILES
N\C(=N\C#N)\c1ncccc1
InChI
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-3-1-2-4-10-6/h1-4H,(H2,9,11)
Clave InChI
HMQYOLLIJRIQNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)