923214
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
Mw 50,000-150,000 by GPC
Sinónimos:
PFO
About This Item
Productos recomendados
descripción
PL - 426 nm (in THF)
Nivel de calidad
mol peso
Mw 50,000-150,000 by GPC
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
anchura de banda
2.5 eV
solubilidad
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmáx.
376 nm in THF
Energía orbital
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.