920495
2-(6-(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)pyrazin-2-yl)acetic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CC(C2=CN=CC(CC(O)=O)=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-9(8-17)11-6-15-5-10(16-11)4-12(18)19/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
AIWAVIOLLBXRFG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Similar linkers in this series:
920487
920576
920584
ADV638390284
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)