Merck
919721
Sigma-Aldrich
Methyl-13C, d1 alcohol
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13CDH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
34.04
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)