Merck
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
Sinónimos:
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29BF4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
500.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (