917753
Empty cartridges
3 mL, clear, 100/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
descripción
3mL cartridges (100/box), clear
diám. × L
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
Aplicación
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping. Pistons, end and tip caps are sold separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)