Documentos clave
917532
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
$39.700
$39.700
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
$39.700
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
$39.700
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Stainless steel dispensing tips, 27 gauge, 0.50″, clear, 50/box
Aplicación
Stainless steel dispensing tips are 27 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)