913685
Zirconium oxide milled nanofibers
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium Dioxide Nanofibers ZrO2
About This Item
Productos recomendados
form
nanofiber
Quality Level
fiber diam. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
surface area
20-30 m2/g
primary crystallite size
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.