909858
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 20,000, lactide:glycolide 50:50
Sinónimos:
COOH-PEG-PLGA, Carboxylic acid PEG-PLGA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or chunks
cociente alimentación
lactide:glycolide 50:50
mol peso
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PLGA average Mn 20,000 (by NMR)
color
white to tan
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.