Merck
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9Br2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
367.04
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
Clave InChI
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)