907766
NanoFabTx™ reagent
Stabilizer-Nano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descripción general
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-Nano is a component of our NanoFabTx™ drug formulation kits (909637, 917796, 918881), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-Nano is a polymer stabilizer.
Aplicación
Información legal
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)