903698
1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene
Sinónimos:
1-Isopropyl-4-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-en
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18
Número de CAS:
Peso molecular:
150.26
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Jianchun Wang et al.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been