771953
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Sinónimos:
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (exo)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499
bp
200-205/760 mmHg
densidad
1.030 at 25 °C
cadena SMILES
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Clave InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90.55 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)