903183
Benzyl 4-oxo-3-(triethylsilyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinónimos:
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.528
densidad
1.082 g/mL
grupo funcional
ketone
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
125.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.