795674
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
Sinónimos:
Garg 2,3-pyridyne precursor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.454
densidad
1.266 at 25 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Si](C)(C)(C)c1c(nccc1)O[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Contenido relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.