Merck
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Sinónimos:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
C3H4O3
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1 M in DMF
densidad
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
137.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)