901267
Hexamethylborazine
≥95%
Sinónimos:
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: catalyst
mp
99 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
Clave InChI
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)