180211
Borane tert-butylamine complex
powder, 97%
Sinónimos:
tert-Butylamine borane, NSC 114045, Trihydro(2-methyl-2-propanamine) boron
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
98-100 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
B.CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N.BH3/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H3
Clave InChI
GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- copper (I) oxide nanoparticles
- diphosphine-protected gold nanocluster
- 4-acetoxycinnamyl alcohols
- Non-destructive analyses and conservation treatments of Indian drawings
- Dehydrogenation reactions mediated by ruthenium bidentate phosphine complexes or ruthenium / iridium bis(N-heterocyclic carbene) complexes
- The formation of σ-borane complexes
- Ethanolysis of amine-borane adducts to form a reducing system for transfer hydrogenation of terminal olefins
- Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?