900855
1,1,2,2-Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
Sinónimos:
1,1′,1′′,1′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakis[4-bromobenzene]
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
dichloromethane: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=C(c4ccc(cc4)Br)c3ccc(cc3)Br)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C26H16Br4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16H
Clave InChI
BIRLDGKMJJEZRI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)