900526
Doped graphene
boron-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinónimos:
B-doped graphene, BG
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Boron-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
descripción
Oxygen: <7.5%
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
superficie
>500 m2/g
trazas de catión
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
Descripción general
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Aplicación
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials