Merck
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
175.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
mp
46.2 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
InChI key
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)