Merck
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
161.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
InChI key
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)