Merck
900575
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-1-yl)propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinónimos:
3-Imidazol-1-yl propionate-1,2,3-13C3 sodium salt, Imidazole propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C3H7N2O2Na
Peso molecular:
165.10
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)