Merck
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Sinónimos:
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C26H50O2
Peso molecular:
433.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow to brown
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
Aplicación
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)