Merck
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Octadecanoic acid-d
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18DH35O2
Peso molecular:
285.48
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)