Merck
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Sinónimos:
PCL
Seleccione un Tamaño
5 G
$171.000
$171.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$171.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)nCH3
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$171.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chunks or granules (chips)
Nivel de calidad
viscosidad
2.2 dL/g
temperatura de transición
Tm 56-61 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.