Merck
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Tetra(2-propenyl)silane
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=CHCH2)4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
192.37
Beilstein:
1750943
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Clave InChI
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)