Merck
86364
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading
Sinónimos:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Seleccione un Tamaño
5 G
$269.000
$269.000
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$269.000
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$269.000
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
product line
TentaGel
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.26 mmol/g amine loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)