858919
D-Proline
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
(R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Proline, ReagentPlus®, ≥99%
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +85.0°, c = 4 in H2O
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
223 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Aplicación
- It can be used as a ligand for the synthesis of chiral polyoxometalate (POM) clusters.
- It can also be used as a catalyst in the enantioselective α-aminoxylation of aldehydes.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?