Merck
84160
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde
redist., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
2-(HO)C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
471388
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 33 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
redist.
impurezas
≤0.2% water
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Clave InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Salicylaldehyde can be used to synthesize:
  • Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
  • Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
  • 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
  • Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluorous-Soluble Metal Chelate for Sensitive Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging Nanoemulsion Probes.
Jahromi AH, et al.
ACS Nano (2018)
A detailed investigation of the multicomponent reaction of salicylaldehyde, ethyl acetoacetate and isocyanides under microwave heating.
Amanpour T, et al.
Tetrahedron, 71(39), 7159-7169 (2015)
Solvent-free cascade reaction: direct multicomponent assembling of 2-amino-4H-chromene scaffold from salicylaldehyde, malononitrile or cyanoacetate and nitroalkanes.
Elinson MN, et al.
Tetrahedron, 66(23), 4043-4048 (2010)
Organometallic-mediated radical polymerization using well-defined Schiff base cobalt (II) complexes.
Silva YF, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 1-22 (2018)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)