Documentos clave
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Ruthenium 5% on activated charcoal, 5% Ru basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
concentración
5% Ru
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)