545023
Ruthenium
powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ruthenium element
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
resistividad
7.1 μΩ-cm, 0°C
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
densidad
12.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.