80153
Dioctyl phthalate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Phthalic acid di-n-octyl ester
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485
valor de ácido
≤3
densidad
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Clave InChI
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
- ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?