793809
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
Clave InChI
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)