Merck
792322
Sigma-Aldrich
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H1115NO2
Peso molecular:
123.10
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)