791482
EL-HPE high performance electrolyte
Sinónimos:
Greatcell Solar®, EL-HPE, EL-HPE electrolyte
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
color
semi-transparent amber
índice de refracción
n20/D 1.392
conductividad
16.5-18.5 mS/cm at 20 °C
densidad
0.875 g/mL at 25 °C
Aplicación
Due to the low boiling point of the main solvent and the chemistry of the electrolyte mixture; EL-HPE will not provide best long term stability under standard solar conditions and/or under elevated temperature testing
Particularly suitable for glass or metal/glass substrate-based DSC systems.
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm