Merck
78429
Sigma-Aldrich
p-Phenylenediamine
≥99.0% (GC/NT)
Sinónimos:
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
Seleccione un Tamaño
100 G
$139.000
250 G
$291.000
$139.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$139.000
250 G
$291.000
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
742029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$139.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
1.08 mmHg ( 100 °C)
descripción
anti-fade reagent
Ensayo
≥99.0% (GC/NT)
Formulario
flakes
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Clave InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
p-Phenylenediamine (1,4-Phenylenediamine or PPDA) can be used as a precursor for the synthesis of asymmetric bis-schiff bases [1], angular diazatricycles [2], poly (p-phenylenediamine) [3] and aromatic polyamides.[4]
It can also be used as a reactant in the synthesis of azo-schiff-base complexes of various metals.[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The synthesis of aromatic diazatricycles from phenylenediamine-bis (methylene Meldrum's acid) derivatives
Graf GI, et al.
Tetrahedron, 58(44), 9095-9100 (2002)
Facile synthesis of poly (p-phenylenediamine)/MWCNT nanocomposites and characterization for investigation of structural effects of carbon nanotubes
Pham QL, et al.
Bulletin of Materials Science, 34(1), 37-43 (2011)
Synthesis and characterization of VO (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) complexes of chromone based azo-linked Schiff base ligand
Anitha C, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 98(8), 35-42 (2012)
Keto-enol tautomerism in asymmetric Schiff bases derived from p-phenylenediamine
Uvzarevic K, et al.
Journal of Molecular Structure, 984(1-3), 232-239 (2010)
Studies on thermal and mechanical properties of polyimide-clay nanocomposites
Agag T, et al.
Polymer, 42(8), 3399-3408 (2001)