Merck
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinónimos:
Azido-PEG-amine (n=10)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H46N4O10
Número de CAS:
Peso molecular:
526.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (oligomer purity)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
amine
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
Clave InChI
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)