77102
4-Pentylphenol
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Beilstein:
1364424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
densidad
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Clave InChI
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Takashi Isobe et al.
Archives of toxicology, 91(11), 3543-3550 (2017-05-14)
4-tert-Octylphenol (4-tOP) is an endocrine-disrupting chemical. It is mainly metabolized into glucuronide by UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes in humans. The purpose of this study was to assess inter-individual variability in and the possible roles of UGT isoforms in hepatic 4-tOP glucuronidation
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography