Merck
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Sinónimos:
Xenon gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Xe
Número de CAS:
Peso molecular:
131.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Nivel de calidad
Ensayo
99.99%
Formulario
gas
cadena SMILES
[Xe]
InChI
1S/Xe
Clave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)