767352
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester
Sinónimos:
NHS protected stearate, NHS-octadecanoic acid, Octadecanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H39NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
71-76 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C22H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h2-19H2,1H3
Clave InChI
ZERWDZDNDJBYKA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester is an N-Hydroxysuccinimide ester of fatty acid. They are used in the synthesis of N-acyl amino acids and fatty acyl CoA. They are also used in the direct N-acylation of sphingenine or sphinganine thus leading to the formation of ceramides.
Aplicación
Used in the synthesis of ceramides and in the hydrophobication of amines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
D E Ong et al.
Journal of lipid research, 13(6), 819-822 (1972-11-01)
Fatty acyl esters of N-hydroxysuccinimide have been used to directly N-acylate sphingenine or sphinganine, forming the corresponding ceramides. The reaction proceeds in excellent yield (84-96%) from small amounts of starting material (10-20 mg). The product ceramides are pure after one