765813
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Sinónimos:
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
densidad
1.154 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
Clave InChI
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)