765201
Lithium manganese oxide
spinel, electrode sheet, size 5 in. × 10 in.
Sinónimos:
LMO, Lithium manganese(III,IV) oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
descripción
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
Ensayo
≥98%
Formulario
sheet
composición
loading, ≥80%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
≥80% loading
tamaño
5 in. × 10 in.
grosor
~25 μm
tamaño de partícula
10-13 μm (typical)
capacidad
110 mAh/g
120 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
Clave InChI
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 5.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 3 C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.5 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 5 C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.