760994
Lithium nickel cobalt aluminium oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Sinónimos:
NCA
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Ensayo
>98%
Formulario
powder
mol peso
Mw 110.45 g/mol
composición
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño de partícula
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
densidad
4.45 g/cm3 (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.