Merck
761311
Sigma-Aldrich
cataCXium® A Pd G2
Sinónimos:
cataCXium A-Pd-G2, Chloro[(di(1-adamantyl)-N-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H49ClNPPd
Número de CAS:
Peso molecular:
668.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
Características
generation 2
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220 °C (decomposition)
grupo funcional
amine
phosphine
cadena SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CCCCP([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C24H39P.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h17-22H,2-16H2,1H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;;;
Clave InChI
CAVPLNLGXHYGIR-DVBMAMJVSA-M
Aplicación
cataCXium® A Pd G2 is a Buchwald′s second generation catalyst that can be used as a palladium source for the coupling of potassium 1-(benzyloxy)alkyltrifluoroborates with aryl and heteroaryl chlorides via Suzuki-Miyaura reaction to yield protected secondary alcohols.
Información legal
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereospecific cross-coupling of secondary organotrifluoroborates: potassium 1-(benzyloxy) alkyltrifluoroborates
Molander GA and Wisniewski SR
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16856-16868 (2012)
Artículos
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions