Merck
758159
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Seleccione un Tamaño
100 MG
$549.000
$549.000
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$549.000
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
$549.000
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
295-300 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)