755702
Tin
powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
resistividad
11 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
-100 mesh
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
densidad
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.