751499
Europium(II) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Europium diiodide, Europium iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
beads
impurezas
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
cadena SMILES
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.