Merck
749931
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8, L-α-Amino-3-indolepropionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C11D8H415N2O2
Peso molecular:
225.18
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+21
cadena SMILES
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]2=[13C]1[13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D,7+1,8+1,9+1D,10+1,11+1,12+1,13+1
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-CYBDOTFISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)